Merck
901252
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルアニリン 塩酸塩
≥98%
別名:
2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12ClN
CAS番号:
分子量:
157.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder or crystals
mp
275 °C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Dimethylaniline hydrochloride may be used in the preparation of 2,6-dimethylphenyl isocyanate via phosgenation. This product was previously listed as CDS000447.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901252-VAR:
901252-BULK:
901252-5G:
901252-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Urea dissociation. Measure of steric hindrance in secondary amines.
Stowell JC and Padegimas SJ.
The Journal of Organic Chemistry, 39 (16), 2448-2449 (1974)