APIファミリー
hydrocortisone
メーカー/製品名
USP
mp
223 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Hydrocortisone Acetate Cream
- Hydrocortisone Acetate Lotion
- Hydrocortisone Acetate Ointment
- Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Acetate Ointment
- Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Acetate Ophthalmic Suspension
- Oxytetracycline Hydrochloride and Hydrocortisone Acetate Ophthalmic Suspension
- Neomycin and Polymyxin B Sulfates and Hydrocortisone Acetate Cream
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1317007-200MG:
試験成績書(COA)