Y0001092
ヒドロコルチゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシプレグナ-4-エン-3,20-ジオン, 17-ヒドロキシコルチコステロン, 4-プレグネン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン, ケンダルコンパウンドF, コルチゾール, ライヒシュタインサブスタンスM
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydrocortisone
メーカー/製品名
EDQM
mp
211-214 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Bone marrow
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001092-1EA:
Y0001092:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック