安全性情報
1320001
USP
Hydrocortisone phosphate triethylamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Cortisol 21-phosphate triethylamine salt, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(phosphonooxy)pregn-4-ene-3,20-dione triethylamine salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H31O8P · C6H15N
CAS番号:
分子量:
543.63
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydrocortisone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hydrocortisone phosphate triethylamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Hydrocortisone Sodium Phosphate Injection
  • Hydrocortisone Sodium Phosphate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1320001-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)