Merck
H1425000
ヒドロコルチゾン 21-ヘミコハク酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン 21-ヘミコハク酸, コルチゾール 21-ヘミコハク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H34O8
CAS番号:
分子量:
462.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydrocortisone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C25H34O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
InChI Key
VWQWXZAWFPZJDA-CGVGKPPMSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hydrocortisone hydrogen succinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
H1425000:
H1425000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lucia Gagliardi et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(11), 4149-4157 (2014-08-16)
Patients with Addison's disease (AD) report impaired subjective health status (SHS). Since cortisol exhibits a robust circadian cycle that entrains other biological clocks, impaired SHS may be due to the noncircadian cortisol profile achieved with conventional glucocorticoid replacement. Continuous subcutaneous
Takeshi Soma et al.
PloS one, 9(10), e110987-e110987 (2014-10-25)
We assessed the maintenance and distribution of epithelial stem/progenitor cells after corneal reconstruction using tissue-engineered oral mucosal cell sheets in a rat model. Oral mucosal biopsy specimens were excised from green fluorescent protein (GFP) rats and enzymatically treated with Dispase
Maureen Keller-Wood et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(4), R405-R413 (2014-06-13)
In normal pregnancy, cortisol increases; however, further pathological increases in cortisol are associated with maternal and fetal morbidities. These experiments were designed to test the hypothesis that increased maternal cortisol would increase maternal glucose concentrations, suppress fetal growth, and impair
Xiaolin Qi et al.
American journal of ophthalmology, 158(6), 1192-1198 (2014-08-20)
To investigate the morphologic changes and outcomes of the amniotic membrane as a carrier for allogeneic cultivated limbal epithelial transplantation. Prospective, noncomparative, interventional study. A total of 16 eyes receiving allogeneic cultivated limbal epithelial transplantation with amniotic membrane as a