Merck
O0101000
2-オクチル-1-ドデカノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Octyl-1-dodecanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH[(CH2)7CH3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
298.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
octyldodecanol
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
InChI Key
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Octyldodecanol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
370.4 °F - open cup
引火点(℃)
188 °C - open cup
適用法令
Jan Code
O0101000-1EA:
O0101000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vanessa Alves Pinheiro et al.
Pharmaceutical development and technology, 20(2), 197-203 (2013-11-30)
With the aim of reducing system absorption and consequently, the side effects, and simultaneously select a penetration enhancing, three topical formulations with 0.5% ciclopirox olamine (CO) and 15% of propylene glycol (PG), ethoxydiglycol or oleic acid were developed and evaluated