Merck
Y0001342
Sucralose impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 6-chloro-6-deoxy-α-D-glucopyranoside, 1′,6,6′-Trichloro-1′,6,6′-trideoxysucrose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19Cl3O8
CAS番号:
分子量:
397.63
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sucralose
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,16-20H,1-3H2
InChI Key
BPQOIESVQZIMHQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sucralose impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001342-1EA:
Y0001342:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート