Merck
1623626
USP
スクラロース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,6-ジクロロ-1,6-ジデオキシ-β-D-フルクトフラノシル-4-クロロ-4-デオキシ-α-D-ガラクトピラノシド, E955, トリクロロスクロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19Cl3O8
CAS番号:
分子量:
397.63
Beilstein:
3654410
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sucralose
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
スクラロースUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
人工甘味料です。舌で味を感知することができます。腸内分泌細胞上で甘味受容体T1R2/T1R3を活性化させ、グルカゴン様ペプチド-1およびグルコース依存性インスリン分泌ペプチドの分泌を促します。
アナリシスノート
これらの製品は試験・分析用です。人や動物に投与することを意図したものではなく、疾患の診断や治療に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1623626-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Susan S Schiffman et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part B, Critical reviews, 16(7), 399-451 (2013-11-14)
Sucralose is a synthetic organochlorine sweetener (OC) that is a common ingredient in the world's food supply. Sucralose interacts with chemosensors in the alimentary tract that play a role in sweet taste sensation and hormone secretion. In rats, sucralose ingestion
V Lee Grotz et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 55(1), 1-5 (2009-05-26)
Sucralose is a non-nutritive sweetener used in a broad range of foods and beverages and is the non-nutritive sweetener in retail SPLENDA Sweetening Products, composed of sucralose and common food ingredients. A review of the extensive body of evidence that
Knut Erik Tollefsen et al.
The Science of the total environment, 438, 510-516 (2012-10-04)
Sucralose (1,6-dichloro-1,6-dideoxy-b-D-fructo-furanosyl 4-chloro-4-deoxy-a-D-galactopyranoside), sold under the trade name Splenda, has been detected in municipal effluents and surface waters in the United States and Europe. The environmental presence of sucralose has led to interest in the possibility of toxic effects in
I Knight
Canadian journal of physiology and pharmacology, 72(4), 435-439 (1994-04-01)
Sucralose is a new sweetener discovered during a collaborative research program between Tate & Lyle and Queen Elizabeth College of the University of London. It is made by selective substitution of sucrose hydroxyl groups by chlorine, resulting in a highly
Sucralose--an overview of the toxicity data.
H C Grice et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 38 Suppl 2, S1-S6 (2000-07-07)