Key Documents
64842
Supelco
Thimble
cellulose, size 43 mm × 123 mm
別名:
CELLULOSE THIMBLE 43 X 123,PK25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
cellulose
認証
suitable for EPA 1613
包装
pkg of 25 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
サイズ
43 mm × 123 mm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)