製品名
ナイロンフィルターメンブレン, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
物質
Nylon membrane
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pack of 100
直径
47 mm
厚さ
60-125 μm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ナイロン繊維は、必然的に疎水性であり、製造では湿潤剤は使用されません。
抽出レベル<0.0015 mg/cm2で、HPLC溶媒やサンプル調製に最適です。非特異的結合性が高いため、タンパク質溶液には推奨されません。
抽出レベル<0.0015 mg/cm2で、HPLC溶媒やサンプル調製に最適です。非特異的結合性が高いため、タンパク質溶液には推奨されません。
アプリケーション
ナイロンフィルターメンブレンは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるフェノール化合物測定時の溶媒ろ過に使用されています。
特徴および利点
- 水性溶媒とほとんどの有機溶媒に適合
- オートクレーブ対応
- 最高温度180°Cまで耐えられます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nurcan Değirmencioğlu et al.
Food chemistry, 194, 587-594 (2015-10-17)
In this study, the changes in phenolic composition, total phenolic content, and antioxidant capacity of tarhanas supplemented with oat flour (OF) at the levels of 20-100% (w/w) after three drying treatments (sun-, oven-, and microwave drying) were investigated. A total