Merck
58086
PTFE filter membrane filter discs 1.5 μm pore size
pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
別名:
PTFE製フィルターメンブラン、孔径1.5μm、47mm径、10個入りパック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
製品名
PTFE Filter Membranes, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
物質
PTFE filter membrane
包装
pkg of 10 pack
直径
47 mm
ポアサイズ
1.5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)