Merck
LSWP04700
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
Mitex, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
別名:
Mitexメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
Mitex
パラメーター
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
フィルタ直径
47 mm
厚さ
170 μm
white
Matrix
Mitex
ポアサイズ
5.0 μm pore size
60 % porosity
泡立ち点
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:LSWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 酸・塩基・低温流体の清澄化
  • 噴霧剤の清澄化
  • RNAの単離
  • 空気モニタリング:
法的情報
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
Distribution of ozone and related compounds in the marine boundary layer of the Northern South China Sea in 2010
Lan YY, et al.
Aerosol and Air Quality Research, 15(5), 1990-2008 (2015)
Marie Haeger-Eugensson et al.
International journal of environmental research and public health, 11(4), 3599-3617 (2014-04-03)
The interest in equestrian sports has increased substantially during the last decades, resulting in increased number of horse facilities around urban areas. In Sweden, new guidelines for safe distance have been decided based on the size of the horse facility