Merck
HNWP04700
Millipore
ナイロンネットフィルター
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
ナイロンメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
詳細
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
170 μm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
泡立ち点
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロンフィルターは広範囲の溶媒に適合します。次の2つのタイプがあります:1) 孔径が0.20~1.2 µmのナイロンメンブレンフィルター、および 2) メッシュ開口が5~180 µmの織りネットフィルター。
メルクの5 µmナイロン織りネットフィルター(NY054700)は、自動車業界における清浄度分析によく使用されています。
特徴および利点:
•幅広い孔径に対応
•刺激性溶媒に対する高い耐性
用途:
粒子の除去および浄化、溶媒ろ過、粒子分析、塗料モニタリング、自動車の清浄度分析
フィルターコード:HNWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 溶液の清澄化
  • 粒子除去
  • 粒子分析
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
HNWP04700:
JBRHNWP04700:
試験成績書(COA)