安全性情報
58067
Nylon 66 filter membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
別名:
MEMBRANES NYLON 66 .45UM PK/50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
eCl@ss:
32110203
製品名
ナイロン 66 フィルターメンブレン, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
物質
Nylon 66 filter membrane
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 50 ea
直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロン66フィルターメンブレンは、粒子およびガスを溶媒および他の移動相成分から除去することで機器およびカラムを保護します。このメンブレンはHPLCで通常使用されるすべての溶媒に適合します。シンクアスピレーターと共に使用します。
アプリケーション
ナイロン66フィルターメンブレンは、高速クロマトグラフィー/蛍光検出(HPLC-FL)を用いたコメサンプル中のアフラトキシンの測定で移動相として用いられるアセトニトリル、メタノールなどの試薬のろ過に使用されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Post-harvest operations and aflatoxin levels in rice (Oryza sativa).
Prietto L, et al.
Crop Protection, 78, 172-177 (2015)
Parshuram J Sonawane et al.
PloS one, 6(1), e16661-e16661 (2011-02-10)
3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A [HMG-CoA] reductase gene (Hmgcr) is a susceptibility gene for essential hypertension. Sequencing of the Hmgcr locus in genetically hypertensive BPH (blood pressure high), genetically hypotensive BPL (blood pressure low) and genetically normotensive BPN (blood pressure normal) mice yielded
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.