Merck
58063
Reservoir for Filtration Apparatus 1
volume 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replacement glass reservoir for Supelco® mobile phase filtration apparatus 1.
Reservoir for Filtration Apparatus 1(volume 250 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.