Merck
Z741031
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials membrane filtration apparatus
funnel capacity 500 mL, flask capacity 1000 mL, frit size 47 mm (90-150 μm)
別名:
Filtration apparatus, Membrane filtration apparatus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Chemrus
フラスコ容量
1000 mL
フリットサイズ
47 mm (90-150 μm)
漏斗容量
500 mL
ポアサイズ
90-150 μm
関連するカテゴリー
詳細
Clear borosilicate glass membrane filtration apparatus for popular 47mm filter paper and nylon membranes for air, water and waste water analysis. Complete apparatus includes, Stainless steel pinch clamp, Filter flask, Funnel and Course porosity (90-150), membrane support piece with ground joint connection. Unit dis-assembles for easy cleaning. Membranes not included.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z741031-1EA4061837642616