Merck
SYNF10401LA
Synthware 47 mm filtration apparatus with stainless steel support, complete
joint: ST/NS 40/35
別名:
Synthware F10401LA, complete filtration apparatus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS40/35
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F10401LA
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has removable 47 mm stainless steel support screen for use with viscous or proteinaceous solutions. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)