Merck
SYNF100004
Synthware 47 mm filtration apparatus flask
1000 mL
別名:
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F100004
フィルタの容量
1000 mL
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)