Merck
Z290408
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 1 L flask (included)
別名:
Filtration Assembly, Vacuum Filtration System
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
glass housing
glass membrane
ジョイント
joint ST/NS40/35
特徴
graduation
包装
pkg of 1 ea
ボトルの最大容量
1 L
漏斗容量
300 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
真空ろ過装置で、HPLC溶媒の精製、微粒子解析、細菌学研究、放射化学的定量、定量的重量分析、および類似の応用において用いられます。クランプは、漏斗上部のフランジと漏斗胴体の間のフィルター膜をシールしています。漏斗上部、漏斗胴体/膜支持体、アルミニウムクランプ、ストッパー(標準テーパーユニット以外)、ろ過フラスコ(明記されている場合)を含みます。交換部品に関しましては弊社のオンラインガラス器機カタログ、www.sigma-aldrich.comをご覧ください。
Same as Z290432 but with NS 40/35 joint (male on flask, female on funnel support) instead of rubber stopper.
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)