Merck
Z290688
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
glass housing
glass membrane (support)
包装
pkg of 1 ea
外径 × 内径
0.522 in. × 0.328 in.
全長
5 1/4 in.
膜直径
47 mm
ステムL
3 5/8 in.
フィッティング
connector for stopper
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)