Merck
58068
Tapered Funnel Base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
Tapered Funnel Base is used as a replacement part for Supelco solvent filtration apparatus 2.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.