Merck
64825
Supelco
ソックスレー抽出装置
size medium
別名:
COMPLETE SOXHLET EXTRACTOR, MEDIUM, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
サイズ
medium
ジョイント
joint ST/NS extractor bottom
joint ST/NS extractor top
抽出器内径
38 mm
抽出器容積
85 mL
フラスコ容積
250 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ソックスレー装置キット
固体マトリックスからの半揮発性分析物の連続溶媒抽出用。
この不活性全ガラス・システムを使用して、半揮発性化合物を固体または半固体試料マトリックス(土壌など)からヘキサン、アセトン、塩化メチレンなどの有機抽出溶媒に抽出します。ソックスレー装置は、セットアップと使用が簡単であり、簡単に解体および清掃できるようにすりガラスの接合部を備えています。
ガラスまたはセルロースシンブルを別途注文してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)