Merck
64841-U
Supelco
Thimble
cellulose, size 33 mm × 94 mm
別名:
CELLULOSE THIMBLE 33 X 94,PK25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.21
物質
cellulose
包装
pkg of 25 ea
サイズ
33 mm × 94 mm
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)