certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001427
traceable to USP 1096622
APIファミリー
carvedilol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
InChI Key
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carvedilol is a lipophilic β1- and β2-adrenoreceptor antagonist that exhibits antioxidant and antiproliferative properties. It is prescribed as a medicine for the treatment of hypertension, stable angina pectoris, post myocardial infarction with left ventricular dysfunction and all degrees of symptomatic chronic heart failure.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
アナリシスノート
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1265-1G:
PHR1265-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック