Merck
SML1380
Sigma-Aldrich
サキュビトリル カルシウム塩
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,4S)-4-[(3-カルボニル-1-オキソプロピル)アミノ]-4-[(p-フェニルフェニル)メチル]-2-メチルブタン酸エチルエステル, 4-[[(2S,4R)-5-エトキシ-4-メチル-5-オキソ-1-(4-フェニルフェニル)ペンタン-2-イル]アミノ]-4-オキソブタン酸 カルシウム塩, 4-{[(2S,4R)-1-(4-ビフェニリル)-5-エトキシ-4-メチル-5-オキソ-2-ペンタニル]アミノ}-4-オキソブタン酸; (2R,4S)-5-(ビフェニル-4-イル)-4-[(3-カルボキシプロピオニル)アミノ]-2-メチルペンタン酸エチルエステル, AHU-377 カルシウム塩, AHU377 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28NO5 · 0.5Ca
CAS番号:
分子量:
430.52
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ca+2].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C(=O)CCC(=O)[O-].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI Key
DDLCKLBRBPYKQS-OXXXZDCLSA-L
生物化学的/生理学的作用
サキュビトリル(AHU377)は、膜メタロエンドペプチダーゼネプリライシンのプロドラッグ阻害剤です。
サキュビトリル(AHU377)は、膜メタロエンドペプチダーゼネプリライシンのプロドラッグ阻害剤です。サキュビトリルは、アンジオテンシン受容体遮断薬バルサルタンとともに、心不全併用薬LCZ696の半分を形成します。サキュビトリル(AHU377)は、エステラーゼによって活性阻害因子LBQ657に変換され、2つの血圧降下ペプチドであるネプリライシンの心房および脳性ナトリウム利尿ペプチドの分解を防ぎます。AHU377バルサルタン併用薬LCZ696は、標準のACE阻害剤であるエナラプリルと比較して、心血管死のリスクが20%減少し、入院のリスクも21%低下しました。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)