product name
SR 59230A, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Sanofi Aventis
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CCc1ccccc1OC[C@@H](O)CN[C@H]2CCCc3ccccc23
InChI
1S/C21H27NO2.C2H2O4/c1-2-16-8-4-6-13-21(16)24-15-18(23)14-22-20-12-7-10-17-9-3-5-11-19(17)20;3-1(4)2(5)6/h3-6,8-9,11,13,18,20,22-23H,2,7,10,12,14-15H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t18-,20-;/m0./s1
InChI Key
XTBQNQMNFXNGLR-MKSBGGEFSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB3(155)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
S8688-VAR:
S8688-5MG:4548173211671
S8688-25MG:4548173211664
S8688-BULK:
S8688-IP:
試験成績書(COA)