アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -180 to -190°, c = 0.3 in chloroform-d
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)N2[C@@H](C(=O)N3CCC[C@H]3C(N)=O)[C@@](O)(c4ccccc4Cl)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C28H27Cl2N3O7S/c1-39-23-12-10-17(15-24(23)40-2)41(37,38)33-21-11-9-16(29)14-19(21)28(36,18-6-3-4-7-20(18)30)25(33)27(35)32-13-5-8-22(32)26(31)34/h3-4,6-7,9-12,14-15,22,25,36H,5,8,13H2,1-2H3,(H2,31,34)/t22-,25-,28+/m0/s1
InChI Key
CEBYCSRFKCEUSW-NAYZPBBASA-N
遺伝子情報
human ... AVPR1A(552) , OXTR(5021)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
S5701-5MG:
S5701-VAR:
S5701-25MG:
S5701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)