Merck
V9879
Sigma-Aldrich
[Arg8]-バソプレッシン 酢酸塩
≥95% (HPLC)
別名:
β-ヒポファミン, AVP, アルギニン-バソプレッシン, 抗利尿ホルモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H65N15O12S2 · xC2H4O2
CAS番号:
分子量:
1084.23 (free base basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC1=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N15O12S2.C2H4O2/c47-27-22-74-75-23-33(45(73)61-17-5-9-34(61)44(72)56-28(8-4-16-53-46(51)52)39(67)54-21-37(50)65)60-43(71)32(20-36(49)64)59-40(68)29(14-15-35(48)63)55-41(69)31(18-24-6-2-1-3-7-24)58-42(70)30(57-38(27)66)19-25-10-12-26(62)13-11-25;1-2(3)4/h1-3,6-7,10-13,27-34,62H,4-5,8-9,14-23,47H2,(H2,48,63)(H2,49,64)(H2,50,65)(H,54,67)(H,55,69)(H,56,72)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,68)(H,60,71)(H4,51,52,53);1H3,(H,3,4)/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
InChI Key
ZHFGXNMADRRGQP-HPILINOVSA-N
遺伝子情報
Amino Acid Sequence
Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2 [Disulfide Bridge: 1-6]
詳細
アルギニンバソプレシンは、ノナペプチドです。視床下部前部の神経細胞によって産生されます。
アプリケーション
[Arg8]-バソプレシン酢酸塩は以下の用途に用いられています:
  • バソプレシン受容体作動薬として、バソプレシン受容体試験に
  • 末梢V1a受容体を介する血管収縮の誘発に
  • Ham′s F12/ダルベッコ変法イーグル培地の補助培地として、近位尿細管および糸球体外植片の細胞培養に
生物化学的/生理学的作用
ほとんどの哺乳動物種にみられる内在性の抗利尿ホルモンであり、利尿、血圧調節および記憶などさまざまな生理過程に関与する中枢神経系の神経伝達物質です。
ほとんどの哺乳動物種にみられる内在性の抗利尿ホルモンです。脳下垂体後葉および正中隆起において神経終末から血液に放出されます。また、Arg8-バソプレッシンは、中枢神経系の神経伝達物質です。利尿、血圧調節および記憶などさまざまな生理過程に関与しています。抗利尿作用により水分バランスを調節し、細動脈を収縮させます(昇圧作用) 。
調製ノート
[Arg8]-バソプレッシン酢酸塩は20 mg/mLで水に溶解し、無色~淡黄色の溶液が得られます。
その他情報
0.5%酢酸から凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V9879-BULK:
V9879-25MG:
V9879-PPG:
V9879-PH:
V9879-.5MG:
V9879PROC:
V9879-5MG:
V9879-BULK-N:
V9879-25MG-PW:
V9879-.5MG-PW:
V9879-5MG-PW:
V9879-VAR:
V9879-1MG-PW:
V9879-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Nucleotide sequence of cloned cDNA encoding bovine arginine vasopressin-neurophysin II precursor
Land H, et al.
Nature, 295(5847), 299-299 (1982)
Voluntary locomotion linked with cerebral activation is mediated by vasopressin V1a receptors in free-moving mice
Masuki S, et al.
The Journal of Physiology, 591(14), 3651-3665 (2013)
Medical Physiology, 424-424 (2009)
Vasopressin antagonists for patients with acute heart failure: interpreting new clinical and translational data.
A M Feldman et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 95(4), 373-375 (2013-12-19)
Pierre G Milhaud et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 283(6), C1752-C1760 (2002-10-22)
The ductal epithelium of the semicircular canal forms much of the boundary between the K+-rich luminal fluid and the Na+-rich abluminal fluid. We sought to determine whether the net ion flux producing the apical-to-basal short-circuit current (I(sc)) in primary cultures