由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CSSCCC(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H64N14O12S2.C2H4O2.H2O/c47-35(62)15-14-29-40(67)58-32(22-36(48)63)43(70)59-33(45(72)60-18-5-9-34(60)44(71)56-28(8-4-17-52-46(50)51)39(66)53-23-37(49)64)24-74-73-19-16-38(65)54-30(21-26-10-12-27(61)13-11-26)41(68)57-31(42(69)55-29)20-25-6-2-1-3-7-25;1-2(3)4;/h1-3,6-7,10-13,28-34,61H,4-5,8-9,14-24H2,(H2,47,62)(H2,48,63)(H2,49,64)(H,53,66)(H,54,65)(H,55,69)(H,56,71)(H,57,68)(H,58,67)(H,59,70)(H4,50,51,52);1H3,(H,3,4);1H2/t28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+;;/m1../s1
InChI Key
KWCKGAOCVGPZIC-VCCVNBJCSA-N
遺伝子情報
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Amino Acid Sequence
アプリケーション
- 抗利尿の誘導
- V2-受容体(V2R)のアゴニストとして
- 出血性素因におけるフォン・ヴィルブランド因子(VWF)分泌のため
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V1005-VAR:
V1005-BULK-N:
V1005-1MG:
V1005PROC:
V1005-BULK:
V1005-.5MG-PW:
V1005-1MG-PW:
V1005-.5MG:
V1005-PH:
V1005-.1MG:
V1005-.1MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック