Merck
S9129
Sigma-Aldrich
ソマトスタチン
≥97% (HPLC), powder
別名:
SRIF, ソマトスタチン-14, ソマトトロピン放出抑制因子, 成長ホルモン放出抑制因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C76H104N18O19S2
CAS番号:
分子量:
1637.88
Beilstein:
6436064
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]N1[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NC(CO)C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C76H104N18O19S2/c1-41(79)64(100)82-37-61(99)83-58-39-114-115-40-59(76(112)113)92-72(108)57(38-95)91-75(111)63(43(3)97)94-71(107)54(33-46-23-11-6-12-24-46)90-74(110)62(42(2)96)93-66(102)51(28-16-18-30-78)84-69(105)55(34-47-36-81-49-26-14-13-25-48(47)49)88-68(104)53(32-45-21-9-5-10-22-45)86-67(103)52(31-44-19-7-4-8-20-44)87-70(106)56(35-60(80)98)89-65(101)50(85-73(58)109)27-15-17-29-77/h4-14,19-26,36,41-43,50-59,62-63,81,95-97H,15-18,27-35,37-40,77-79H2,1-3H3,(H2,80,98)(H,82,100)(H,83,99)(H,84,105)(H,85,109)(H,86,103)(H,87,106)(H,88,104)(H,89,101)(H,90,110)(H,91,111)(H,92,108)(H,93,102)(H,94,107)(H,112,113)/t41-,42+,43+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57?,58-,59-,62-,63-/m0/s1
InChI Key
NHXLMOGPVYXJNR-FQSIDJEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys
詳細
ソマトスタチンは内分泌細胞と消化管の神経線維で発現します。その他の組織でも発現します。
ソマトスタチン(SST)はペプチドです。
アプリケーション
ソマトスタチンは、
  • 間接酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)で抗体を検出するための標準抗原として
  • 妊娠中のラットにおけるオキシトシン放出に対するソマトスタチンの効果研究
  • ソマトスタチン-免疫反応性(SS-IR)ニューロンを可視化するためのアビジン-ビオチン化セイヨウワサビ・ペルオキシダーゼによる免疫細胞化学的手順の特異性試験に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ソマトスタチンはホルモンと生理活性ペプチドの分泌を調節します。ガストリンの放出を阻害することにより、消化管内で阻害物質として作用します。膵島では、グルカゴンとインスリンの放出を阻害します。ソマトスタチンとその合成類縁体は神経内分泌腫瘍の治療に使用されています。
ソマトスタチン(SST)には、抗増殖性、プロアポトーシスおよび抗遊走性などのいくつかの機能があります。ソマトスタチンは、さまざまなGタンパク質共役受容体サブタイプ(SST受容体(SSTR)-1、SSTR2A、SSTR2B、およびSSTR3-5)の助けを借りて生理学的作用を発揮します。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9129-250UG:
S9129-1MG-PW:
S9129-.5MG:
S9129-10MG:
S9129-5MG:
S9129-BULK:
S9129-5MG-PW:
S9129-PM:
S9129-10MG-PW:
S9129-.1MG:
S9129-.1MG-PW:
S9129-.5MG-PW:
S9129-1MG:
S9129-VAR:
S9129-250UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Construction and evaluation of the eukaryotic expression plasmid encoding two copies of somatostatin genes fused with hepatitis B surface antigen gene S.
Liang A
Vaccine, 26(23), 2935-2941 (2008)
Somatostatin actions on rat supraoptic nucleus oxytocin and vasopressin neurones.
Meddle SL
Journal of Neuroendocrinology, 22(5), 438-445 (2010)
Peiyuan Kang et al.
ACS nano, 13(11), 12487-12499 (2019-10-16)
Precise manipulation of protein activity in living systems has broad applications in biomedical sciences. However, it is challenging to use light to manipulate protein activity in living systems without genetic modification. Here, we report a technique to optically switch off
No loss of somatostatin-immunoreactive neurons in the hippocampal dentate hilus of alcohol-withdrawal-kindled rats.
Ulrichsen J
Alcohol and Alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 31(4), 411-419 (1996)
Somatostatin inhibits insulin and glucagon secretion via two receptors subtypes: an in vitro study of pancreatic islets from somatostatin receptor 2 knockout mice.
Strowski MZ
Endocrinology, 141(1), 111-117 (2000)