Merck
O6379
Sigma-Aldrich
オキシトシン 酢酸塩 水和物
≥97% (HPLC)
別名:
α-ヒポファミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H66N12O12S2
CAS番号:
分子量:
1007.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C1NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H66N12O12S2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64)
InChI Key
XNOPRXBHLZRZKH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... OXT(5020)
Amino Acid Sequence
Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 [Disulfide Bridge: 1-6]
詳細
オキシトシン(OXT)は、ヒト染色体20p13にマッピングされた遺伝子によりコードされた強力なナトリウム利尿ホルモンです。また、これは不活性な前駆体prepro-OXTから担体タンパク質ニューロフィシンIとともに合成されます。OXT遺伝子は3つのエクソンと2つのイントロンで構成され、最初のエクソンはホルモンOXTをコードし、他のエクソンはニューロフィシンIをコードします。
アプリケーション
オキシトシン酢酸塩水和物は、細胞増殖アッセイで使用されており、不安に対する内側前頭前野(mPFC)の前縁(PL)領域でのオキシトシンの効果を研究する実験で使用されています。新生仔マウスの末梢における非特異的組織結合を評価する受容体オートラジオグラフィーのマーカーとして使用されます。
生物化学的/生理学的作用
オキシトシン(OXT)とアルギニンバソプレシンホルモンは、水排泄、分娩および授乳の制御に重要な役割を果たしています。OXTは、ハイドロミネラルの恒常性と血管および心臓の弛緩に関与しています。オキシトシンは、うつ病、統合失調症、不安障害および自閉症など精神疾患の効果的な治療薬として機能する可能性があります。OXTは、自閉症の重症度マーカーとして使える可能性があります。OXTは食欲不振誘発性の神経ペプチドであり、社会的認知および強迫性行動に関係しています。Prader-willi(プラダー-ウィリ)症候群(PWS)の小児は、非血縁および非罹患兄弟姉妹と比較して、血漿オキシトシンレベルが高くなっています。OXTホルモンの欠乏は、注意欠陥多動性障害(ADHD)の病因となる可能性があります。
子宮収縮と催乳を刺激します。Na+排出を増加させます。子宮筋のGTPア-ゼとホスホリパ-ゼCを刺激します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O6379-1MG-PW:
O6379-25MG:
O6379-BULK:
O6379-PPG:
O6379-PH:
O6379-VAR:
O6379-5MG-PW:
O6379-1MG:
O6379-25MG-PW:
O6379-BULK-N:
O6379-5MG:
O6379-.5MG:
O6379PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxytocin receptor binding sites in the periphery of the neonatal mouse.
Greenwood MA
PLoS ONE, 12(2), e0172904-e0172904 (2017)
Paloma P Maldonado et al.
Current biology : CB, 31(2), 322-333 (2020-11-07)
Spontaneous network activity shapes emerging neuronal circuits during early brain development prior to sensory perception. However, how neuromodulation influences this activity is not fully understood. Here, we report that the neuromodulator oxytocin differentially shapes spontaneous activity patterns across sensory cortices.
Oxytocin-dopamine interactions mediate variations in maternal behavior in the rat.
Shahrokh DK
Endocrinology, 151(5), 2276-2286 (2010)
Dara K Shahrokh et al.
Endocrinology, 151(5), 2276-2286 (2010-03-17)
Variations in maternal behavior among lactating rats associate with differences in estrogen-oxytocin interactions in the medial preoptic area (mPOA) and in dopamine levels in the nucleus accumbens (nAcc). Thus, stable, individual differences in pup licking/grooming (LG) are abolished by oxytocin
K László et al.
Hormones and behavior, 124, 104777-104777 (2020-05-23)
Neuropeptide oxytocin (OT) is involved in the regulation of social and non-social behaviour. The central nucleus of amygdala (CeA), part of the limbic system, plays an important role in learning, memory, anxiety and reinforcing mechanisms. CeA has been shown to