S8826
Semax
≥98% (HPLC)
別名:
ACTH (4-7), Pro-Gly-Pro トリフルオロアセタート塩, L-メチオニル-L-a-グルタミル-L-ヒスチジル-L-フェニルアラニル-L-プロリルグリシル-L-プロリン トリフルオロアセタート塩, Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to tan
溶解性
H2O: >2 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C(O)=O
InChI
1S/C37H51N9O10S.C2HF3O2/c1-57-16-13-24(38)32(50)42-25(11-12-31(48)49)33(51)43-26(18-23-19-39-21-41-23)34(52)44-27(17-22-7-3-2-4-8-22)36(54)46-15-5-9-28(46)35(53)40-20-30(47)45-14-6-10-29(45)37(55)56;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,7-8,19,21,24-29H,5-6,9-18,20,38H2,1H3,(H,39,41)(H,40,53)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,52)(H,48,49)(H,55,56);(H,6,7)/t24-,25-,26-,27-,28-,29-;/m0./s1
InChI Key
UAXRUQRHZBYPHF-IGCYJKAMSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S8826-VAR:
S8826-BULK:
S8826-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)