Merck
O3251
Sigma-Aldrich
オキシトシン
別名:
α-ヒポファミン, 子宮収縮ホルモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H66N12O12S2
CAS番号:
分子量:
1007.19
Beilstein:
3586108
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
lyophilized powder
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC1=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H66N12O12S2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64)/t22-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,35-/m0/s1
InChI Key
XNOPRXBHLZRZKH-DSZYJQQASA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 [Disulfide Bridge: 1-6]
詳細
オキシトシン(OXT)は、ヒト染色体20p13にマッピングされた遺伝子によりコードされた強力なナトリウム利尿ホルモンです。また、これは不活性な前駆体prepro-OXTから担体タンパク質ニューロフィシンIとともに合成されます。OXT遺伝子は3つのエクソンと2つのイントロンで構成され、最初のエクソンはホルモンOXTをコードし、他のエクソンはニューロフィシンIをコードします。
アプリケーション
オキシトシンは、ラットの子宮収縮を誘発する実験研究にも使用されています。また、これはDNA損傷のある細胞の数を明らかにするためにコメットアッセイで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
オキシトシン(OXT)とアルギニンバソプレシンホルモンは、水排泄、分娩および授乳の制御に重要な役割を果たしています。OXTは、ハイドロミネラルの恒常性と血管および心臓の弛緩に関与しています。オキシトシンは、うつ病、統合失調症、不安障害および自閉症など精神疾患の効果的な治療薬として機能する可能性があります。OXTは、自閉症の重症度マーカーとして使える可能性があります。OXTは食欲不振誘発性の神経ペプチドであり、社会的認知および強迫性行動に関係しています。Prader-willi(プラダー-ウィリ)症候群(PWS)の小児は、血縁でなく影響のない兄弟姉妹と比較して、血漿オキシトシンレベルが高くなっています。OXTホルモンの欠乏は、注意欠陥多動性障害(ADHD)の病因となる可能性があります。
子宮収縮と催乳を刺激します。Na+排出を増加させます。子宮筋のGTPア-ゼとホスホリパ-ゼCを刺激します。
物理的形状
ペプチド含有量が≥75%の粉末として供給されます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O3251-500IU:
O3251-250IU:
O3251-BULK:
O3251-VAR:
O3251-1000IU:
O3251-5000IU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Ghosh et al.
Nature, 607(7918), 345-350 (2022-06-30)
Enteric viruses like norovirus, rotavirus and astrovirus have long been accepted as spreading in the population through fecal-oral transmission: viruses are shed into feces from one host and enter the oral cavity of another, bypassing salivary glands (SGs) and reaching
Hydrogen peroxide-induced oxidative damage in peripheral blood lymphocytes from rats chronically treated with corticosterone: The protective effect of oxytocin treatment.
Stanic D
Chemico-Biological Interactions, 256, 134-141 (2016)
Yuetao Chen et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 20(12), 1095-1104 (2013-06-29)
To examine the efficacy of YuanHu painkillers (YHP) as a treatment for primary dysmenorrhea and to reveal YHP's principle formula. A Wistar rat uterine contraction model was utilized in this study. Rats were given 0.698g/kg YHP, 0.07g/kg tetrahydropalmatine (THP; YHP's
The human gene for oxytocin-neurophysin I (OXT) is physically mapped to chromosome 20p13 by in situ hybridization.
Rao VV
Cytogenetics and Cell Genetics, 61(4), 271-273 (1992)
Elevated plasma oxytocin levels in children with Prader-Willi syndrome compared with healthy unrelated siblings.
Johnson L
American Journal of Medical Genetics. Part A, 170(3), 594-601 (2016)