Merck
L2540
Sigma-Aldrich
L-368,899
≥98% (HPLC), powder
別名:
1-((7,7-ジメチル-2(S)-(2(S)-アミノ-4-(メチルスルホニル)ブチルアミド)ビシクロ[2,2,1]ヘプタン-1(S)-イル)メチルスルホニル)-4-(2-メチルフェニル)ピペラジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H42O5N4S2 · HCl
CAS番号:
分子量:
591.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: soluble 20 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cc1ccccc1N2CCN(CC2)S(=O)(=O)C[C@]34CC[C@H](C[C@@H]3NC(=O)[C@@H](N)CCS(C)(=O)=O)C4(C)C
InChI
1S/C26H42N4O5S2.ClH/c1-19-7-5-6-8-22(19)29-12-14-30(15-13-29)37(34,35)18-26-11-9-20(25(26,2)3)17-23(26)28-24(31)21(27)10-16-36(4,32)33;/h5-8,20-21,23H,9-18,27H2,1-4H3,(H,28,31);1H/t20-,21+,23+,26-;/m1./s1
InChI Key
GIUFQWFJHXXXEQ-SWJTYIIKSA-N
遺伝子情報
human ... OXTR(5021)
生物化学的/生理学的作用
L-368,899は、非ペプチドオキシトシン受容体(OTR)アンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物は、Merck Sharp & Dohme (MSD)&(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2540-VAR:
L2540-5MG:
L2540-25MG:
L2540-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ling Huang et al.
Brain research bulletin, 166, 161-171 (2020-12-07)
Social experiences during early life are thought to be critical for proper social and emotional development. Conversely, social insults during development causes long-lasting behavioral abnormalities later in life. However, how juvenile social deprivation influences social and emotional behaviors remains poorly
Marianna Leonzino et al.
Hormones and behavior, 114, 104543-104543 (2019-06-21)
Long-standing studies established a role for the oxytocin system in social behavior, social reward, pair bonding and affiliation. Oxytocin receptors, implicated in pathological conditions affecting the social sphere such as autism spectrum disorders, can also modulate cognitive processes, an aspect