Merck
S6883
Sigma-Aldrich
サブスタンスP 酢酸塩 水和物
≥95% (HPLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H98N18O13S · xC2H4O2 · yH2O
CAS番号:
分子量:
1347.63 (anhydrous free base basis)
Beilstein:
5153552
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
分子量
1348 Da by calculation (Average Mass)
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
white
溶解性
0.1 M acetic acid: 1 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]O[H].CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C63H98N18O13S.C2H4O2.H2O/c1-37(2)33-45(57(89)74-41(53(68)85)27-32-95-3)73-52(84)36-72-54(86)46(34-38-15-6-4-7-16-38)78-58(90)47(35-39-17-8-5-9-18-39)79-56(88)42(23-25-50(66)82)75-55(87)43(24-26-51(67)83)76-59(91)49-22-14-31-81(49)62(94)44(20-10-11-28-64)77-60(92)48-21-13-30-80(48)61(93)40(65)19-12-29-71-63(69)70;1-2(3)4;/h4-9,15-18,37,40-49H,10-14,19-36,64-65H2,1-3H3,(H2,66,82)(H2,67,83)(H2,68,85)(H,72,86)(H,73,84)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,90)(H,79,88)(H4,69,70,71);1H3,(H,3,4);1H2/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46?,47-,48-,49-;;/m0../s1
InChI Key
VHKFRLDSEZYWAC-CIYRQLMPSA-N
遺伝子情報
human ... TAC1(6863)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
詳細
研究分野:細胞シグナリング
サブスタンスPは、ペプチドのタチキニンファミリーのメンバーです。ヒト染色体7q21-q22にマッピングされるタチキニン前駆体1(TAC1)遺伝子にコードされています。サブスタンスPは、マクロファージ、リンパ球、好酸球、樹状細胞、および神経により産生される小さなペプチドです。ニューロキニン群に含まれます。
アプリケーション
サブスタンスP酢酸塩水和物は、次の用途で使用されています:
  • マウスの脊髄侵害受容回路網を活性化するためにニューロキニン1(NK1)受容体アゴニストとして
  • 競合的結合アッセイ
  • 正の強化作用を研究するためのラットの中心核(ACE)への投与
  • ラットから単離されたリンパ管におけるミオシン軽鎖キナーゼの阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
NK-1アゴニストであり、強力な血管拡張薬および降圧薬です。唾液分泌の促進や毛細血管の透過性を亢進するほか、マスト細胞の脱顆粒を誘発します。また、求心性の感覚(痛覚)を伝搬する神経伝達物質であると推定されています。
物質Pは、上皮細胞および免疫細胞に炎症誘発性の影響を及ぼします。これは消化器系および呼吸器系に関連する炎症性疾患に関係しています。物質Pは、平滑筋の収縮性、上皮内のイオン輸送、腸内の血管透過性および免疫機能を調節します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6883-25MG-PW:
S6883-10MG:
S6883-10MG-PW:
S6883-25MG:
S6883-5MG-PW:
S6883PROC:
S6883-VAR:
S6883-.5MG-PW:
S6883-.5MG:
S6883-PH:
S6883-1.3MG-KC:
S6883-BULK:
S6883-1MG-PW:
S6883-5MG:
S6883-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of intraplantar botulinum toxin-B on carrageenan-induced changes in nociception and spinal phosphorylation of GluA1 and Akt
Sikandar S, et al.
The European Journal of Neuroscience, 44(1), 1714-1722 (2016)
The effect of capsaicin on substance P expression in pulp tissue inflammation.
Caviedes-Bucheli J
International Endodontic Journal, 38(1), 30-33 (2005)
Inhibition of myosin light chain phosphorylation
Zawieja A, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 297(1), H726-H734 (2009)
D G Snijdelaar et al.
European journal of pain (London, England), 4(2), 121-135 (2000-08-25)
Substance P is considered to be an important neuropeptide in nociceptive processes. Although substance P was described more than 60 years ago, there is still controversy about its exact role in nociception. This article reviews the current knowledge about the
G F Joos et al.
Allergy, 55(4), 321-337 (2000-04-27)
The sensory neuropeptides substance P (SP) and neurokinin A (NKA) are localized to sensory airway nerves, from which they can be released by a variety of stimuli, including allergen, ozone, or inflammatory mediators. Sensory nerves containing these peptides are relatively