Merck
B3259
Sigma-Aldrich
ブラジキニン 酢酸塩
powder, ≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H73N15O11 · xC2H4O2
CAS番号:
分子量:
1060.21 (free base basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.32
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
0.1 M acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
N2([C@@H](CCC2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O)C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI Key
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
アプリケーション
ブラジキニン酢酸塩は、
  • モルモット回腸の収縮を刺激する
  • 線維芽細胞内収縮剤として
  • ヒトの皮下動脈内皮の刺激において
  • 神経芽細胞腫-神経膠腫雑種細胞株NG108-15内のCa2+ 信号を誘起するために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ブラジキニンは、Gタンパク質共役型レセプタ-を介して作用する炎症誘発性のペプチドです。スフィンゴ脂質の代謝を活性化します。ブラジキニン処理した繊維芽細胞では、セラミドの急速かつ大きな増加が生じ、続いてスフィンゴシン含量が過渡的に上昇します。また、このペプチドが中性糖脂質を速やかに動員することにより、セラミドの細胞含量が増加します。ブラジキニンは体液や電解液のバランス、平滑筋収縮、血管拡張や毛細血管透過性の調節において、重要な役割を果たしています。ブラジキニンの増強剤はそれ自体にブラジキニン活性はなく、ブラジキニンの活性を強化します。
痛み受容器を活性化し、平滑筋収縮を引き起こします。Ca2+依存性のNOシンタ-ゼを活性化するほか、毛細血管透過性を上昇させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B3259PROC:
B3259-10MG:
B3259-25MG:
B3259-5MG:
B3259-PPG:
B3259-1MG:
B3259-100MG:
B3259-5X1MG:
B3259-BULK:
B3259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vasomotor dysfunction in human subcutaneous arteries exposed ex vivo to food-grade titanium dioxide
Jensen DM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 120, 321-327 (2018)
Louis Potier et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 346(1), 23-30 (2013-04-18)
Cardiac ischemia is a leading cause of death, especially in diabetic patients. The diabetic ischemic heart is resistant experimentally to established cardioprotective treatments. New pharmacological approaches to cardiac protection are warranted. The kallikrein-kinin system is involved in myocardial protection in
Hepato-and nephroprotective effects of bradykinin potentiating factor from scorpion (Buthus occitanus) venom on mercuric chloride-treated rats
Salman M, et al.
EXCLI Journal, 15, 807-807 (2016)
Henriette Farkas
Expert opinion on pharmacotherapy, 14(5), 571-586 (2013-03-14)
Bradykinin-mediated angioedema is characterized by subcutaneous and/or submucosal edema formation without wheals and pruritus. It is linked to bradykinin-enhanced vascular permeability and, therefore, it does not respond to conventional measures, but requires specific therapy. This summary briefly reviews the different
C L Boyajian et al.
The Journal of biological chemistry, 266(8), 4995-5003 (1991-03-15)
The modulation of neuronal adenylylcyclase by Ca2+, acting via calmodulin, is a long-established example of a positive interaction between the Ca2(+)-mobilizing and cAMP-generating systems. In the present study, concentrations of Ca2+ that stimulate brain adenylylcyclase inhibit the adenylylcyclase of NCB-20