Merck
90834
Supelco
ブラジキニン 酢酸塩
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H73N15O11 · xC2H4O2
CAS番号:
分子量:
1060.21 (free base basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
peptides
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤10 wt. % water
white
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI Key
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
アプリケーション
Bradykinin acetate salt may be used as a precursor for the preparation of bradykinin (BK) prior to its determination from acidic aqueous solutions by electromembrane extraction (EME) followed by analysis using high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detector.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
ブラジキニンは、Gタンパク質共役型レセプタ-を介して作用する炎症誘発性のペプチドです。スフィンゴ脂質の代謝を活性化します。ブラジキニン処理した繊維芽細胞では、セラミドの急速かつ大きな増加が生じ、続いてスフィンゴシン含量が過渡的に上昇します。また、このペプチドが中性糖脂質を速やかに動員することにより、セラミドの細胞含量が増加します。ブラジキニンは体液や電解液のバランス、平滑筋収縮、血管拡張や毛細血管透過性の調節において、重要な役割を果たしています。ブラジキニンの増強剤はそれ自体にブラジキニン活性はなく、ブラジキニンの活性を強化します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
90834-VAR:
90834-10MG:
90834-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electromembrane extraction of peptides-Fundamental studies on the supported liquid membrane.
Seip KF, et al.
Journal of Separation Science, 34(23), 3410-3417 (2011)