アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H40N8O6/c28-18(9-4-12-31-27(29)30)24(38)35-14-6-11-21(35)25(39)34-13-5-10-20(34)23(37)32-16-22(36)33-19(26(40)41)15-17-7-2-1-3-8-17/h1-3,7-8,18-21H,4-6,9-16,28H2,(H,32,37)(H,33,36)(H,40,41)(H4,29,30,31)
InChI Key
USSUMSBPLJWFSZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1401-BULK:
B1401-VAR:
B1401-5MG:
B1401-1MG:
試験成績書(COA)