アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)C4CCCN4C(=O)C5CCCN5)C(O)=O
InChI
1S/C44H61N11O10/c45-44(46)48-20-8-16-30(43(64)65)51-38(59)32(24-28-13-5-2-6-14-28)52-40(61)35-18-10-22-55(35)42(63)33(26-56)53-37(58)31(23-27-11-3-1-4-12-27)50-36(57)25-49-39(60)34-17-9-21-54(34)41(62)29-15-7-19-47-29/h1-6,11-14,29-35,47,56H,7-10,15-26H2,(H,49,60)(H,50,57)(H,51,59)(H,52,61)(H,53,58)(H,64,65)(H4,45,46,48)
InChI Key
ZZHVXIPXTCBVBE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1901-BULK:
B1901-VAR:
B1901-1MG:
B1901-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック