アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
テクニック
LC/MS: suitable
electrophoresis: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C66H95N19O26/c1-31(2)53(85-48(90)29-73-55(100)35(67)16-19-49(91)92)64(109)83-42(26-46(69)88)61(106)82-43(27-52(97)98)62(107)81-41(25-45(68)87)60(105)78-37(18-21-51(95)96)57(102)77-36(17-20-50(93)94)56(101)74-28-47(89)76-39(23-33-11-6-4-7-12-33)58(103)80-40(24-34-13-8-5-9-14-34)59(104)84-44(30-86)63(108)75-32(3)54(99)79-38(65(110)111)15-10-22-72-66(70)71/h4-9,11-14,31-32,35-44,53,86H,10,15-30,67H2,1-3H3,(H2,68,87)(H2,69,88)(H,73,100)(H,74,101)(H,75,108)(H,76,89)(H,77,102)(H,78,105)(H,79,99)(H,80,103)(H,81,107)(H,82,106)(H,83,109)(H,84,104)(H,85,90)(H,91,92)(H,93,94)(H,95,96)(H,97,98)(H,110,111)(H4,70,71,72)/t32-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,53-/m0/s1
InChI Key
KPBJTGOVJLITON-OECXYHNASA-N
遺伝子情報
human ... FGB(2244)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
- LC-MSにおいてクロスコンタミネーションを避けるためにまた質量分析計およびLC-機器の性能分析に
- 2D(2次元)ゲル電気泳動の二点校正およびMycobacterium smegmatisより単離されたヒスチジン(his)-Pup(原核生物ユビキチン様タンパク質)のマススペクトロメトリーによるタンパク質同定に
- 1次元ゲル電気泳動の二点校正およびトコジラミの唾液腺ホモジネートから得られた可溶性タンパク質試料のタンデムマススペクトロメトリー(MS)による同定に
- タンパク質ジスルフィドイソメラーゼ(PDI)のトリプシン消化により得られたペプチドのMSおよびMS/MSデータのマスドリフトの修正のための標準品として
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3261-BULK:
F3261-1MG-PW:
F3261-VAR:
F3261-PPG:
F3261-.5MG-PW:
F3261-.5MG:
F3261PROC:
F3261-.1MG-PW:
F3261-PH:
F3261-1MG:
F3261-160UG-KC:
F3261-BULK-N:
F3261-.1MG:
試験成績書(COA)