安全性情報
1342300
USP
インスリン ブタ膵臓由来
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
インスリン ブタ膵臓由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C256H381N65O76S6
CAS番号:
分子量:
5777.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI Key
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Insulin is a two-chain peptide hormone consisting of 51 amino acids, and its structure corresponds to native insulin produced in vivo by the beta cells of the pancreas. The A-chain is composed of 21 amino acids, and the B-chain is composed of 30 amino acids. Insulin (Pork) USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Insulin (Pork) USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Insulin
  • Insulin Injection
  • Isophane Insulin Suspension
  • Extended Insulin Zinc Suspension
  • Prompt Insulin Zinc Suspension
  • Insulin Zinc Suspension
生物化学的/生理学的作用
インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸や脂肪酸の細胞内への取り込み、利用および貯蔵を調節し、グリコ-ゲン、タンパク質および脂肪の分解を阻害します。
膵島のβ細胞で産生される2本鎖ポリペプチドホルモンです。分子量は約5800 Daです。α鎖とβ鎖は、2本の鎖間ジスルフィド結合を解して連結しています。α鎖には、鎖内ジスルフィド結合が存在します。インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸や脂肪酸の細胞内への取り込み、利用および貯蔵を調節し、グリコ-ゲン、タンパク質および脂肪の分解を阻害します。
その他情報
InChI: 1S/C256H381N65O76S6/c1-29-131(23)205(313-193(337)104-258)251(391)317-204(130(21)22)247(387)288-159(75-82-200(347)348)217(357)282-156(71-78-189(262)333)221(361)308-183-116-401-402-117-184-242(382)305-178(111-323)239(379)294-162(88-123(7)8)224(364)295-168(95-140-53-61-146(327)62-54-140)227(367)283-154(69-76-187(260)331)218(358)290-161(87-122(5)6)222(362)285-158(74-81-199(345)346)220(360)302-174(101-190(263)334)234(374)298-170(97-142-57-65-148(329)66-58-142)230(370)309-182(241(381)304-176(255(396)397)103-192(265)336)115-400-399-114-181(213(353)272-107-194(338)278-153(72-79-197(341)342)216(356)281-151(51-42-84-270-256(266)267)211(351)271-108-195(339)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)226(366)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)229(369)299-171(98-143-59-67-149(330)68-60-143)237(377)320-208(136(28)326)253(393)321-85-43-52-186(321)245(385)286-152(50-40-41-83-257)214(354)277-134(26)254(394)395)311-249(389)203(129(19)20)316-235(375)164(90-125(11)12)292-228(368)169(96-141-55-63-147(328)64-56-141)296-223(363)160(86-121(3)4)289-209(349)133(25)276-215(355)157(73-80-198(343)344)287-246(386)202(128(17)18)315-236(376)165(91-126(13)14)293-232(372)173(100-145-106-269-120-275-145)301-238(378)177(110-322)280-196(340)109-273-212(352)180(113-398-403-118-185(310-243(183)383)244(384)319-207(135(27)325)252(392)306-179(112-324)240(380)318-206(132(24)30-2)250(390)312-184)307-225(365)163(89-124(9)10)291-231(371)172(99-144-105-268-119-274-144)300-219(359)155(70-77-188(261)332)284-233(373)175(102-191(264)335)303-248(388)201(127(15)16)314-210(350)150(259)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-208,322-330H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,257-259H2,1-28H3,(H2,260,331)(H2,261,332)(H2,262,333)(H2,263,334)(H2,264,335)(H2,265,336)(H,268,274)(H,269,275)(H,271,351)(H,272,353)(H,273,352)(H,276,355)(H,277,354)(H,278,338)(H,279,339)(H,280,340)(H,281,356)(H,282,357)(H,283,367)(H,284,373)(H,285,362)(H,286,385)(H,287,386)(H,288,387)(H,289,349)(H,290,358)(H,291,371)(H,292,368)(H,293,372)(H,294,379)(H,295,364)(H,296,363)(H,297,366)(H,298,374)(H,299,369)(H,300,359)(H,301,378)(H,302,360)(H,303,388)(H,304,381)(H,305,382)(H,306,392)(H,307,365)(H,308,361)(H,309,370)(H,310,383)(H,311,389)(H,312,390)(H,313,337)(H,314,350)(H,315,376)(H,316,375)(H,317,391)(H,318,380)(H,319,384)(H,320,377)(H,341,342)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,394,395)(H,396,397)(H4,266,267,270)/t131-,132-,133-,134-,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-/m0/s1
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1342300-50MG:
1342300-2X6.25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)