Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
S8305
Sigma-Aldrich
抗サブスタンスPレセプター ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗NK1R抗体, 抗SPR抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46 kDa
交差性
human, rat, mouse, guinea pig
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:5,000 using 4% paraformaldehyde (with picric acid/glutaraldehyde)-fixed, frozen, rat brain sections.
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using a rat brain membrane fraction extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TACR1(6869)
mouse ... Tacr1(21336)
rat ... Tacr1(24807)
詳細
サブスタンスP受容体(SPR)は、ニューロキニン受容体1(NK-1 R)としても知られており、7つの膜貫通ドメイン受容体のGタンパク質共役型受容体のメンバーです。ゲノムDNAの45~60 kbにわたり5つのエクソンを持つSPR遺伝子は、ヒト染色体2にマップされています。SPRは、中枢神経系で高発現しています。
免疫原
ラット由来NK1RのC末端(アミノ酸393-407)に相当する合成ペプチド。この配列はマウス, モルモット, ヒトのNK1Rで高度に保存されていますが、その他のタキキニンレセプタ-サブタイプであるNK2RやNK3Rとは異なっています。
アプリケーション
抗サブスタンスPレセプター ウサギ宿主抗体は免疫組織化学で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
サブスタンスP(SP)は、炎症促進性活性、内分泌活性、神経調節性活性、および栄養活性を示します。サブスタンスP受容体(SPR)は、そのリガンドSPに結合すると、顆粒球の血管外遊走や炎症、組織異常を促進します。さらに、この受容体を活性化することで、ホスホイノシトールの代謝も強化され、イノシトール-1,4,5-三リン酸とジアシルグリセロールの合成が引き起こされ、その結果、小胞体からCa2+が放出され、プロテインキナーゼCが活性化されます。 SPRは、そのリガンドと共に、さまざまな種類のがんにおいて、腫瘍の血管新生と細胞増殖を刺激します。サブスタンスP受容体の阻害により、神経芽腫(NB)細胞株の増殖が遅れます。そのため、SPRは、さまざまな神経芽腫患者にとって潜在的な治療ターゲットとなる可能性があります。SP-SPR複合体は、痛覚の伝達の制御にも関与しています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Jan Code
S8305-25UL:
S8305-.2ML:
S8305-BULK:
IXO11020:
S8305-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miguel Muñoz et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 90(8), 1259-1269 (2010-05-12)
Melanoma, the most deadly form of skin cancer, is aggressive and resistant to current therapies. It has been previously reported that the substance P and neurokinin-1 (NK-1) receptor antagonists induce cell proliferation and cell inhibition, respectively, in human melanoma cell
Human substance P receptor (NK-1): organization of the gene, chromosome localization, and functional expression of cDNA clones.
Gerard NP, et al.
Biochemistry, 30, 10640-10646 (1991)
Expression of Truncated Neurokinin-1 Receptor in Childhood Neuroblastoma is Independent of Tumor Biology and Stage.
Pohl A, et al.
Anticancer Research, 37, 6079-6085 (2017)
Griselda M Yvone et al.
The European journal of neuroscience, 45(5), 733-747 (2017-01-14)
The Reelin-signaling pathway is essential for correct neuronal positioning within the central nervous system. Mutant mice with a deletion of Reelin, its lipoprotein receptors, or its intracellular adaptor protein Disabled-1 (Dab1), exhibit nociceptive abnormalities: thermal (heat) hyperalgesia and reduced mechanical
Smriti Patodia et al.
Brain : a journal of neurology, 141(6), 1719-1733 (2018-04-03)
Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is a leading cause of premature death in patients with epilepsy. One hypothesis proposes that sudden death is mediated by post-ictal central respiratory depression, which could relate to underlying pathology in key respiratory nuclei