Merck
V6130
Sigma-Aldrich
血管作動性腸ペプチドフラグメント (ヒト, ブタ, ラット)
synthetic, ≥95% (HPLC), powder
別名:
VIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C147H238N44O42S
CAS番号:
分子量:
3325.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
溶解性
1% acetic acid: soluble, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)Cc4c[nH]cn4)C(C)C)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C147H238N44O42S/c1-18-75(12)115(143(231)182-97(56-72(6)7)131(219)174-94(118(156)206)61-108(153)199)189-140(228)106(68-193)186-135(223)102(63-110(155)201)179-132(220)96(55-71(4)5)176-133(221)98(58-81-37-41-84(196)42-38-81)177-126(214)88(33-23-26-49-149)168-124(212)89(34-24-27-50-150)172-141(229)113(73(8)9)187-119(207)76(13)165-122(210)93(47-53-234-17)171-128(216)92(45-46-107(152)198)170-123(211)87(32-22-25-48-148)167-125(213)90(35-28-51-162-146(157)158)169-130(218)95(54-70(2)3)175-127(215)91(36-29-52-163-147(159)160)173-144(232)116(78(15)194)190-137(225)99(59-82-39-43-85(197)44-40-82)178-134(222)101(62-109(154)200)180-136(224)104(65-112(204)205)184-145(233)117(79(16)195)191-138(226)100(57-80-30-20-19-21-31-80)183-142(230)114(74(10)11)188-120(208)77(14)166-129(217)103(64-111(202)203)181-139(227)105(67-192)185-121(209)86(151)60-83-66-161-69-164-83/h19-21,30-31,37-44,66,69-79,86-106,113-117,192-197H,18,22-29,32-36,45-65,67-68,148-151H2,1-17H3,(H2,152,198)(H2,153,199)(H2,154,200)(H2,155,201)(H2,156,206)(H,161,164)(H,165,210)(H,166,217)(H,167,213)(H,168,212)(H,169,218)(H,170,211)(H,171,216)(H,172,229)(H,173,232)(H,174,219)(H,175,215)(H,176,221)(H,177,214)(H,178,222)(H,179,220)(H,180,224)(H,181,227)(H,182,231)(H,183,230)(H,184,233)(H,185,209)(H,186,223)(H,187,207)(H,188,208)(H,189,228)(H,190,225)(H,191,226)(H,202,203)(H,204,205)(H4,157,158,162)(H4,159,160,163)/t75-,76-,77-,78+,79+,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,113-,114-,115-,116-,117-/m0/s1
InChI Key
HEOYHMUESMJFDC-RIWXPGAOSA-N
遺伝子情報
human ... VIP(7432)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
His-Ser-Asp-Ala-Val-Phe-Thr-Asp-Asn-Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn-NH2
詳細
血管作動性腸ペプチド(VIP)は気道上皮細胞、分泌腺、免疫のおよび炎症性細胞で発現されます。VIPは神経内分泌ホルモンおよび推定神経伝達物質として作用します。VIPはニューロンの生存を刺激し、グリコーゲンの代謝を調節します。VIPは、インターロイキン-2の産生を妨げることによってT細胞のマイトゲン活性化増殖を遮断します。VIPは電解質分泌を促進し、そしてオキシダント傷害に対する保護を提供します。
アプリケーション
血管作動性腸ペプチド(ヒト、ブタ、ラット)は、 そのニワトリおよびラットの視床下部および大脳皮質での3',5'-環状アデノシン一リン酸(環状AMP)形成を刺激する能力の研究に使用されています。
血管作動性腸ペプチド(ヒト、ブタ、ラット)は、目の貯蔵時の角膜内皮の(CE)完全性を維持するヒトドナーの角強膜の移植片の処理に使用されました。この製品は、淡水ヨーロッパウナギAnguilla Anguilla(ヨーロッパウナギ)の生理食塩水または血液潅流浮袋製剤を用いて浮袋の血流に対するその影響を研究するための試験化合物としても使用されました。
生物化学的/生理学的作用
中枢および末梢神経系に広く分布するニュ-ロペプチドです。血管拡張薬、気管支拡張薬、平滑筋弛緩薬です。多数の免疫系細胞の活性を調節します。胚の交感神経細胞のマイトジェンです。グリア細胞から放出される活性依存性の神経栄養因子を介し神経保護作用を発揮します。
血管作動性腸ペプチド(ヒト、ブタ、ラット)(VIP)は、ニワトリおよびラットの大脳皮質および視床下部の3',5'-環状アデノシン一リン酸の形成を増進する中枢神経系で合成される神経ペプチドです。VIPは、コリン作動性に加えセロトニン作動性の神経伝達物質システムを調節します。
調製ノート
血管作動性腸ペプチド(ヒト、ブタ、ラット)は、蒸留水および1%酢酸に可溶で、無色透明な溶液となります。
その他情報
H2O中0.1%TFAに溶液から凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V6130-5MG:
V6130-1MG-PW:
V6130-VAR:
V6130-250UG-PW:
V6130-BULK:
V6130-250UG:
V6130-.5MG-PW:
V6130-.5MG:
V6130-5MG-PW:
V6130-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrzej Rychlik et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-10-02)
Canine inflammatory bowel disease (IBD) is a group of enteropathies with nonspecific chronic symptoms and poorly understood etiology. Many aspects connected with IBD are not understood. One of them is the participation of the intestinal nervous system in the development
Schwerte et al.
The Journal of experimental biology, 202 (Pt 8), 1005-1013 (1999-03-23)
The effects of &bgr;-adrenergic stimulation, vasoactive intestinal polypeptide (VIP), adenosine, the nitric oxide (NO)-releasing agent sodium nitroprusside and of metabolic end-products of gas gland cell metabolism on swimbladder blood flow were investigated using saline- or blood-perfused swimbladder preparations of the
Vasoactive intestinal peptide
Said SI.
Handbook of Biologically Active Peptides, 1307-1311 (2006)
Nobuyuki Hinata et al.
The Journal of urology, 193(3), 1052-1059 (2014-09-23)
We identified the cavernous nerve mesh that exists caudal or posterior to the periprostatic region between the bilateral slings of the levator ani. We also assessed whether nonnerve sparing radical prostatectomy could be modified. Using histological sections from 24 elderly
International Union of Pharmacology. XVIII. Nomenclature of receptors for vasoactive intestinal peptide and pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide
Harmar AJ, et al.
Pharmacological Reviews, 50(2), 265-270 (1998)