安全性情報
C3042
Sigma-Aldrich
コルチコトロピン放出因子 ヒト, ラット
≥95% (HPLC), powder
別名:
CRF, CRH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C208H344N60O63S2
CAS番号:
分子量:
4757.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
rat
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
4757.45
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
テクニック
activity assay: suitable
溶解性
water: 1.00-1.04 mg/mL, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
InChI Key
VXFVFWFSJFSXHN-FAUHKOHMSA-N
遺伝子情報
human ... CRH(1392)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ser-Glu-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Met-Glu-Ile-Ile-NH2
詳細
コルチコトロピン放出因子は、41個のアミノ酸から成るポリペプチドです。ニューロン、視床下部、および扁桃体で発現しています。
研究分野:ニューロサイエンス
アプリケーション
ヒト/ラット副腎皮質刺激ホルモン放出因子は、次の用途で使用されています。
  • 肺外植片のインキュベーションに用いるダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)の成分として。
  • 胎児末梢肺上皮細胞の分離および培養に用いる無血清完全培地の成分として。
  • 副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)-TAMRA 1混合物の合成に。
  • 海馬における低酸素に対するその作用を研究する目的で、脳室内に長期投与。′
生物化学的/生理学的作用
CRFは、下垂体前葉からACTHおよびエンドルフィンを遊離する視床下部ペプチドです。中枢神経系の神経伝達物質でもあり、ストレスに対する自律神経および内分泌応答に関与しています。
コルチコトロピン放出因子は、ストレス応答を調節します。視床下部-下垂体-副腎系のストレス刺激による活性化を促進します。−−高レベルの副腎皮質刺激ホルモン放出因子/ホルモン(CRF/H)は、ストレスに関連する生理学的・行動学的障害において認められています。不安障害やうつ状態に関与しています。ストレス条件下では、CRHの放出により、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の放出のため、下垂体前葉においてコルチコトロピン放出ホルモン受容体1型(CRHR1)が活性化され、ACTHはさらにコルチゾール/コルチコステロンの産生を刺激します。
下垂体前葉からACTHおよびエンドルフィンを遊離する、中枢神経系の神経伝達物質です。
その他情報
0.1% TFA(H2O中)から凍結乾燥しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3042-250UG:
C3042-VAR:
C3042-BULK:
C3042-250UG-PW:
C3042-.5MG-PW:
C3042-1MG:
C3042-.1MG:
C3042-.1MG-PW:
C3042-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anxiolytics.
Handbook of Clinical Neurophysiology, 106, 669-669 (2012)
Frameworks of alcohol addiction: alcohol addiction as a reward deficit and stress surfeit disorder
Frontiers in Psychiatry, 3-28 (2014)
Transcriptional regulation of hypothalamic corticotropin-releasing factor gene
Vitamins & Hormones, 82, 301-317 (2010)
Identification of brain target neurons using a fluorescent conjugate of corticotropin-releasing factor
Hubbard CS, et al.
Journal of Chemical Neuroanatomy, 37(4), 245-253 (2009)
Colette G Ngo Ndjom et al.
Frontiers in microbiology, 6, 279-279 (2015-04-24)
Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae), a commensal across the nasal passages, is responsible for the majority of infectious pneumonia cases worldwide. Previous studies have shown that hormonal factors may be influential in regulating S. pneumoniae's transition from a non-pathogen to a