安全性情報
A0423
Sigma-Aldrich
副腎皮質刺激ホルモン, ヒト
≥97% (HPLC)
別名:
コルチコトロピンA, 副腎皮質刺激ホルモンフラグメント 1-39
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C207H308N56O58S
CAS番号:
分子量:
4541.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CCC(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)CO)Cc%12ccc(cc%12)O)CO)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(Cc%11[nH]cnc%11)C(=O)NC(Cc%10ccccc%10)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(Cc8c9c([nH]c8)cccc9)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N1C(CCC1)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)
InChI
1S/C207H308N56O58S/c1-108(2)89-140(186(302)240-135(69-74-163(279)280)182(298)254-149(204(320)321)94-117-43-20-15-21-44-117)250-193(309)152-54-35-86-262(152)202(318)147(92-116-41-18-14-19-42-116)252-171(287)114(11)230-175(291)132(66-71-160(273)274)234-170(286)113(10)231-191(307)150(105-265)255-183(299)136(70-75-164(281)282)241-190(306)146(98-165(283)284)249-180(296)133(67-72-161(275)276)235-169(285)112(9)229-157(270)101-225-174(290)145(97-156(213)269)251-194(310)153-55-36-87-263(153)203(319)148(93-119-60-64-123(268)65-61-119)253-199(315)167(110(5)6)257-185(301)129(49-26-30-79-210)243-198(314)168(111(7)8)259-196(312)155-57-38-85-261(155)201(317)139(53-34-83-223-207(218)219)244-178(294)130(51-32-81-221-205(214)215)237-177(293)128(48-25-29-78-209)236-176(292)127(47-24-28-77-208)232-158(271)103-227-197(313)166(109(3)4)258-195(311)154-56-37-84-260(154)200(316)138(50-27-31-80-211)233-159(272)102-226-173(289)143(95-120-99-224-126-46-23-22-45-124(120)126)247-179(295)131(52-33-82-222-206(216)217)238-187(303)142(90-115-39-16-13-17-40-115)246-189(305)144(96-121-100-220-107-228-121)248-181(297)134(68-73-162(277)278)239-184(300)137(76-88-322-12)242-192(308)151(106-266)256-188(304)141(245-172(288)125(212)104-264)91-118-58-62-122(267)63-59-118/h13-23,39-46,58-65,99-100,107-114,125,127-155,166-168,224,264-268H,24-38,47-57,66-98,101-106,208-212H2,1-12H3,(H2,213,269)(H,220,228)(H,225,290)(H,226,289)(H,227,313)(H,229,270)(H,230,291)(H,231,307)(H,232,271)(H,233,272)(H,234,286)(H,235,285)(H,236,292)(H,237,293)(H,238,303)(H,239,300)(H,240,302)(H,241,306)(H,242,308)(H,243,314)(H,244,294)(H,245,288)(H,246,305)(H,247,295)(H,248,297)(H,249,296)(H,250,309)(H,251,310)(H,252,287)(H,253,315)(H,254,298)(H,255,299)(H,256,304)(H,257,301)(H,258,311)(H,259,312)(H,273,274)(H,275,276)(H,277,278)(H,279,280)(H,281,282)(H,283,284)(H,320,321)(H4,214,215,221)(H4,216,217,222)(H4,218,219,223)
InChI Key
IDLFZVILOHSSID-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... POMC(5443)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asn-Gly-Ala-Glu-Asp-Glu-Ser-Ala-Glu-Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe
詳細
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)は、ヒト染色体2p23.3に位置する303アミノ酸のホルモンタンパク質です
生物化学的/生理学的作用
副腎皮質によるグルココルチコイドの合成と分泌を刺激します。
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)は、メラノコルチン受容体(MC1R~MC5R)を刺激し、α-メラニン細胞刺激ホルモン(α-MSH)の産生に関与しています。胸腺カルチノイドのACTHプロモーター領域の低メチル化は、異所性副腎皮質刺激ホルモン症候群と関連しています。この遺伝子の変異は、異常な融合タンパク質と副腎機能低下症におけるメラノコルチンシグナル伝達障害に関連しています。ACTHの調節障害は、Cushing(クッシング)病を引き起こします。
その他情報
InChI: 1S/C207H308N56O58S/c1-108(2)89-140(186(302)240-135(69-74-163(279)280)182(298)254-149(204(320)321)94-117-43-20-15-21-44-117)250-193(309)152-54-35-86-262(152)202(318)147(92-116-41-18-14-19-42-116)252-171(287)114(11)230-175(291)132(66-71-160(273)274)234-170(286)113(10)231-191(307)150(105-265)255-183(299)136(70-75-164(281)282)241-190(306)146(98-165(283)284)249-180(296)133(67-72-161(275)276)235-169(285)112(9)229-157(270)101-225-174(290)145(97-156(213)269)251-194(310)153-55-36-87-263(153)203(319)148(93-119-60-64-123(268)65-61-119)253-199(315)167(110(5)6)257-185(301)129(49-26-30-79-210)243-198(314)168(111(7)8)259-196(312)155-57-38-85-261(155)201(317)139(53-34-83-223-207(218)219)244-178(294)130(51-32-81-221-205(214)215)237-177(293)128(48-25-29-78-209)236-176(292)127(47-24-28-77-208)232-158(271)103-227-197(313)166(109(3)4)258-195(311)154-56-37-84-260(154)200(316)138(50-27-31-80-211)233-159(272)102-226-173(289)143(95-120-99-224-126-46-23-22-45-124(120)126)247-179(295)131(52-33-82-222-206(216)217)238-187(303)142(90-115-39-16-13-17-40-115)246-189(305)144(96-121-100-220-107-228-121)248-181(297)134(68-73-162(277)278)239-184(300)137(76-88-322-12)242-192(308)151(106-266)256-188(304)141(245-172(288)125(212)104-264)91-118-58-62-122(267)63-59-118/h13-23,39-46,58-65,99-100,107-114,125,127-155,166-168,224,264-268H,24-38,47-57,66-98,101-106,208-212H2,1-12H3,(H2,213,269)(H,220,228)(H,225,290)(H,226,289)(H,227,313)(H,229,270)(H,230,291)(H,231,307)(H,232,271)(H,233,272)(H,234,286)(H,235,285)(H,236,292)(H,237,293)(H,238,303)(H,239,300)(H,240,302)(H,241,306)(H,242,308)(H,243,314)(H,244,294)(H,245,288)(H,246,305)(H,247,295)(H,248,297)(H,249,296)(H,250,309)(H,251,310)(H,252,287)(H,253,315)(H,254,298)(H,255,299)(H,256,304)(H,257,301)(H,258,311)(H,259,312)(H,273,274)(H,275,276)(H,277,278)(H,279,280)(H,281,282)(H,283,284)(H,320,321)(H4,214,215,221)(H4,216,217,222)(H4,218,219,223)/t112-,113-,114-,125-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-,136-,137-,138-,139-,140-,141-,142-,143-,144-,145-,146-,147-,148-,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,166-,167-,168-/m0/s1
H2O中0.1%TFA溶液から凍結乾燥
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A0423-.1MG:
A0423-BULK:
A0423-.5MG-PW:
A0423-.5MG:
A0423-VAR:
A0423-.1MG-PW:
A0423-1MG-PW:
A0423-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Unexpected endocrine features and normal pigmentation in a young adult patient carrying a novel homozygous mutation in the POMC gene
Clement K, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 93(12), 4955-4962 (2008)
Adrenocorticotropins. 44. Total synthesis of the human hormone by the solid-phase method.
D Yamashiro et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(4), 1310-1315 (1973-02-21)
A missense mutation disrupting a dibasic prohormone processing site in pro-opiomelanocortin (POMC) increases susceptibility to early-onset obesity through a novel molecular mechanism
Challis BG, et al.
Human Molecular Genetics, 11(17), 1997-2004 (2002)
Hypomethylation in the promoter region of POMC gene correlates with ectopic overexpression in thymic carcinoids
Ye L, et al.
The Journal of Endocrinology, 185(2), 337-343 (2005)
Sandra Sigala et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Adrenocortical carcinoma is a heterogeneous and aggressive cancer that originates from steroidogenic cells within the adrenal cortex. In this study, we have assessed for the preclinical gold standard NCI-H295 in direct comparison with the more recently established MUC-1 and a