安全性情報
A7075
Sigma-Aldrich
Adrenocorticotropic Hormone rat
≥95% (HPLC)
別名:
コルチコトロピンA, 副腎皮質刺激ホルモンフラグメント 1-39
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C210H315N57O57S
CAS番号:
分子量:
4582.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物:
rat
フォーム:
powder
アッセイ:
≥95% (HPLC)
由来生物
rat
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asn-Val-Ala-Glu-Asn-Glu-Ser-Ala-Glu-Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe
生物化学的/生理学的作用
副腎皮質によるグルココルチコイドの合成と分泌を刺激します。
その他情報
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A7075-VAR:
A7075-BULK:
A7075-.1MG-PW:
A7075-.5MG-PW:
A7075-.5MG:
A7075-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hasan Arrat et al.
PloS one, 10(5), e0125638-e0125638 (2015-05-09)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease with a complex etiology and pathology that makes the development of new therapies difficult. ACTH has neurotrophic and myotrophic effects, but has not been tested in an ALS mouse model. The G93A-SOD1
Carla Schulz et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 298(2), E237-E244 (2009-11-19)
ACTH and alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH) are both consecutively processed from proopiomelanocortin (POMC), which is synthesized in hypothalamic arcuate neurons innervating the paraventricular nuclei (PVN). POMC secretion/synthesis is regulated by energy availability. ACTH and alpha-MSH bind with equal affinity to melanocortin-4