Merck
M5391
Sigma-Aldrich
(±)-メトプロロール (+)-酒石酸塩
≥98% (titration), powder
別名:
(±)1-(イソプロピルアミノ)-3-[p-(β-メトキシエチル)フェノキシ]-2-プロパノール (+)-酒石酸塩, ロプレッサー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C15H25NO3)2 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
684.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
InChI Key
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メトプロロールは、抗高血圧特性および抗虚血特性を有します。メトプロロールは不整脈の治療に使用されます。
アプリケーション
(±)-メトプロロール(+)-酒石酸塩は、次の用途で使用されています。
  • さまざまな研究で免疫学的パラメータを調節するため。ヒト心不全(HF)および実験的HFモデルにおける
  • Ca2+カルモジュリン依存性タンパク質キナーゼII(CaMKII)活性に対するその作用を研究するため。
  • ノルエピネフリン(NE)媒介O2産生に対するアドレナリン受容体の寄与を調べるため。
生物化学的/生理学的作用
β1-アドレナリンレセプタ-のアンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物はノバルティスによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は神経科学の研究用に紹介された製品です。紹介された神経科学製品をさらに見つけるにはここをクリックしてください他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
その他情報
粉末のシェルフライフは最低4年間です。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5391-1G:
M5391-5G:
M5391-10G:
M5391-VAR:
M5391-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The acute modulation of norepinephrine on immune responses and genes expressions via adrenergic receptors in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
Chang CC, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 46(2), 459-467 (2015)
Metoprolol
Koch-Weser J
The New England Journal of Medicine, 301(13), 698-703 (1979)
CaMKII Activity Persists During Chronic beta-Adrenoceptor Blockade in Experimental and Human Heart Failure
Dewenter M, et al.
Circulation. Heart Failure, 10(5), e003840-e003840 (2017)
L Brynne et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 286(3), 1152-1158 (1998-09-11)
The concentration-effect relationship of l-propranolol and dl-metoprolol were investigated in spontaneous hypertensive rats using reduction in exercise-induced tachycardia as a pharmacodynamic endpoint. The influence of protein binding on the effect relationship was also assessed. The rats were assigned to treatment
Octopamine enhances the immune responses of freshwater giant prawn, Macrobrachium rosenbergii, via octopamine receptors
Kuo HW and Cheng W
Developmental and Comparative Immunology, 81, 19-32 (2018)