APIファミリー
metoprolol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
RGHAZVBIOOEVQX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Metoprolol Succinate Extended-Release Capsules
- Metoprolol Succinate
- Metoprolol Succinate Extended-Release Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT SE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1441298-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック