Merck
C3993
Sigma-Aldrich
カルベジロール
≥98% (HPLC), solid
別名:
1-(9H-カルバゾール-4-イルオキシ)-3-[[2-(2-メトキシフェノキシ)エチル]アミノ]-2-プロパノール, BM-14190
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26N2O4
CAS番号:
分子量:
406.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
InChI Key
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
カルベジロールは以下の用途に使用されています。
  • In vivoの低酸素下での低酸素誘導因子(HIF(媒介性赤血球生成に与えるその効果を明らかにするためのβ遮断剤として
  • bARの阻害のβARアンタゴニストとして
  • 真菌に感染したマウスの気道力学を調べるためのβ-遮断薬として
生物化学的/生理学的作用
カルベジロ-ルはα1遮断活性を有する非選択的βアドレナリン遮断薬です。
カルベジロ-ルはα1遮断活性を有する非選択的βアドレナリン遮断薬です。カルベジロ-ルは、特に心不全および高血圧症の治療に用いられます。左室駆出率を改善することが知られており、死亡率を低下させられる可能性があります。
特徴および利点
この化合物はGlaxoSmithKline社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのβアドレナリン受容体のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3993-250MG:
C3993-VAR:
C3993-50MG:
C3993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V J Thanawala et al.
British journal of pharmacology, 172(20), 4833-4846 (2015-07-28)
Our previous studies have shown the β2 -adrenoceptor and its endogenous ligand, adrenaline, are required for development of the asthma phenotype in murine asthma models. Chronic administration of some, but not other, β-blockers attenuated the asthma phenotype and led us
Hypoxia sensing through beta-adrenergic receptors
Cheong HI, et al.
JCI insight, 1(21) (2016)
Long-acting beta agonists enhance allergic airway disease
Knight JM, et al.
Testing, 10(11), e0142212-e0142212 (2015)
Yanzhuo Zhang et al.
International journal of pharmaceutics, 454(1), 403-411 (2013-07-16)
The main objective of this study was to develop carboxylated ordered mesoporous carbon microparticles (c-MCMs) loaded with a poorly water-soluble drug, intended to be orally administered, able to enhance the drug loading capacity and improve the oral bioavailability. A model
Visualizing dynamics of cell signaling in vivo with a phase separation-based kinase reporter
Zhang Q, et al.
Molecular Cell, 69(2), 334-346 (2018)