About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO4
CAS番号:
分子量:
309.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nadolol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
InChI
1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
InChI Key
VWPOSFSPZNDTMJ-UCWKZMIHSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1449700-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)